Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Amine Reactive Tb Chelate
Beschreibung
As part of the LanthaScreen™ TR-FRET toolbox of assay reagents, LanthaScreen™ Amine Reactive Tb Chelate labeling reagent is available for assay development. The amine-reactive, isothiocyanate group conjugates to virtually any peptide or protein that contains one or more accessible amine moieties, such as the amine group found on a lysine residue or an unmodified N-terminal amine group of a peptide or protein. Amine-modified DNA oligonucleotides can be labeled as well. Energy transfer from the terbium donor to a suitable acceptor such as fluorescein is readily detected by monitoring an increase in acceptor fluorescence intensity. See the user guide for application-based protocols for labeling peptides containing free amino groups, amine-modified oligonucleotides, and IgG antibodies.
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | LanthaScreen™ Aminreaktives Tb Chelat, 10 μg, 1050.88 g/mol Molekulargewicht, ≥90 % HPLC-Reinheit, bei –20 °C lagern, für Pharma und Biopharma verwendet, Ziel- und Leadidentifizierung und -validierung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, TR-FRET Assay-Entwicklung |
Menge | 10μ g |
Produkttyp | Amin-reaktives Tb-Chelat |
Kitinhalt | LanthaScreen™ TR-FRET-Markierungsreagenzien werden lyophilisiert geliefert |
Molekulargewicht | 1050.88 mol |
Reinheit | ≥ 90% bei HPLC |
Inhalt und Lagerung | LanthaScreen™ TR-FRET Markierungsreagenzien werden gefriergetrocknet geliefert. Bei -20 °C, trocken und vor Licht geschützt lagern. Nach der Rekonstitution müssen Terbium-Lanthanoid-Chelate auf Eis gelagert und am selben Tag verwendet werden. |
Versandbedingung | Trockeneis |
Produktlinie | LanthaScreen™ |