missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LanthaScreen™ Amine Reactive Tb Chelate

As part of the LanthaScreen™ TR-FRET toolbox of assay reagents, LanthaScreen™ Amine Reactive Tb Chelate labeling reagent is available for assay development.

Marke:  Invitrogen™ PV3581

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10595343

  • 28750.00 CHF / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

As part of the LanthaScreen™ TR-FRET toolbox of assay reagents, LanthaScreen™ Amine Reactive Tb Chelate labeling reagent is available for assay development. The amine-reactive, isothiocyanate group conjugates to virtually any peptide or protein that contains one or more accessible amine moieties, such as the amine group found on a lysine residue or an unmodified N-terminal amine group of a peptide or protein. Amine-modified DNA oligonucleotides can be labeled as well. Energy transfer from the terbium donor to a suitable acceptor such as fluorescein is readily detected by monitoring an increase in acceptor fluorescence intensity. See the user guide for application-based protocols for labeling peptides containing free amino groups, amine-modified oligonucleotides, and IgG antibodies.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

LanthaScreen™ Aminreaktives Tb Chelat, 1 μg, 1050.88 g/mol Molekulargewicht, ≥90 % HPLC-Reinheit, bei –20 °C lagern, für Pharma und Biopharma verwendet, Ziel- und Leadidentifizierung und -validierung
1 mg
LanthaScreen™ TR-FRET-Markierungsreagenzien werden lyophilisiert geliefert
≥ 90% bei HPLC
Trockeneis
Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, TR-FRET Assay-Entwicklung
Amin-reaktives Tb-Chelat
1050.88 mol
LanthaScreen™ TR-FRET Markierungsreagenzien werden gefriergetrocknet geliefert. Bei -20 °C, trocken und vor Licht geschützt lagern. Nach der Rekonstitution müssen Terbium-Lanthanoid-Chelate auf Eis gelagert und am selben Tag verwendet werden.
LanthaScreen™
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3063025A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog NumberPV3581
Chargennummer2886819B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2024 Catalog NumberPV3581
Chargennummer2826092A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2023 Catalog NumberPV3581
Chargennummer2602068A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2023 Catalog NumberPV3581
Chargennummer2566299A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2022 Catalog NumberPV3581
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Invitrogen™ LanthaScreen™ Amine Reactive Tb Chelate > 1 mg

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.