Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Amine Reactive Tb Chelate
As part of the LanthaScreen™ TR-FRET toolbox of assay reagents, LanthaScreen™ Amine Reactive Tb Chelate labeling reagent is available for assay development.
Marke:  Invitrogen™ PV3582
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11553467
  • 3855.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 02-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das LanthaScreen™ Amin Reactive Tb Chelate Kennzeichnungsreagenz ist als Teil der LanthaScreen™ TR-FRET Toolbox von Assay-Reagenzien für die Assay-Entwicklung erhältlich. Die aminreaktive Isothiocyanat-Gruppe konjugiert an praktisch jedes Peptid oder Protein, das einen oder mehrere zugängliche Amin-Anteile enthält, wie z. B. die Amin-Gruppe, die auf einem Lysinrest oder einer nicht modifizierten N-terminalen Amingruppe eines Peptids oder Proteins gefunden wird. Amin-modifizierte DNA-Oligonukleotide können ebenfalls markiert werden. Die Energieübertragung vom Terbium-Donor zu einem geeigneten Akzeptor wie Fluorescein wird durch die Überwachung bei der Steigerung der Akzeptor-Fluoreszenz-Intensität schnell erkannt. Im Benutzerhandbuch finden Sie anwendungsbasierte Protokolle zur Kennzeichnung von Peptiden, die freie Aminogruppen, Amin-modifizierte Oligonukleotide und IgG-Antikörper enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 μg
LanthaScreen™ TR-FRET Markierungsreagenzien werden gefriergetrocknet geliefert. Bei -20 °C, trocken und vor Licht geschützt lagern. Nach der Rekonstitution müssen Terbium-Lanthanoid-Chelate auf Eis gelagert und am selben Tag verwendet werden.
LanthaScreen™
Amin-reaktives Tb-Chelat
Trockeneis
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ LanthaScreen™ Amine Reactive Tb Chelate > 100 μg
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.