Learn More
Heathrow Scientific™ Labor-Notizbücher
GREENER_CHOICE
Record research data, experimental procedures, and design ideas. Laboratory Notebooks contain periodic and conversion tables in the back.
33.73 CHF - 3100.00 CHF
Spezifikation
Material Säurefreies Papier;
Width (English) Page 8,5 in.
Länge (angloamerikanisch) Seite 11 in.
Länge (metrisch) Seite 218 mm
Seitenbreite (metrisch) 281 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Einbandfarbe Liniert Anzahl Seiten Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Einbandfarbe Liniert Anzahl Seiten Preis Menge & Verfügbarkeit  
11384035
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Heathrow Scientific™
HS8610A
Black Gitter 100
33.73 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11394035
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Heathrow Scientific™
HS8610B
Blau Gitter 200
46.05 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11304045
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Heathrow Scientific™
HS8610D
Rot Ja 200
3100.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Numbered, acid-free, pages
  • Include spaces for title, project number, book number, date, and witness signature
  • Lined notebooks feature college-ruled pages for easy report writing
  • Covers for all versions are waterproof and chemical-resistant
  • Measures 218 x 281 mm
  • 12 per case
Spezifikation
Spezifikation
Säurefreies Papier;
11 in.
281 mm
8,5 in.
218 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heathrow Scientific™ Labor-Notizbücher