Learn More
Nickel Electro™ Labor-Nickeltiegel
Erzielen Sie optimale Ergebnisse mit Nickel-Tiegeln. Bei Arbeitstemperaturbereichen bis 350 °C hat die Nickel Electro™ Nickeltiegel eine konstant lange Lebensdauer.
Marke:  Nickel Electro™ 37
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11419599
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Form, ohne Deckel
  • Geeignet für starke Laugen und Phosphorsäure
  • Beständig gegen HF und Cl2 unter 500 °C und HCl
  • Kapazität und Maße sind ungefähre Angaben
  • Der Arbeitstemperaturbereich von bis zu 350 °C gewährleistet eine lange Lebensdauer des Tiegels
  • Im Analyselabor stellen Nickeltiegel einen kostengünstigen Tiegel dar
  • Kann für die Forschung, Experimente, chemische Analysen, Tests, Qualitätskontrollen und Ausbildung verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Nickel
1 Stück
30 ml
40 mm
350 °C
2 mm
40 mm
Labor-Schmelztiegel
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Nickel Electro™ Labor-Nickeltiegel > Durchmesser: 40 mm; Dicke: 2 mm