Learn More
Nickel Electro™ Tiegel aus Nickel
Nickel Electro™ Nickeltiegel sind fugenfrei und für Temperaturen bis 350° C geeignet
Marke:  Nickel Electro™ 16
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11449589
  • 33.70 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 99,6 % Nickelreinheit
  • Nutfrei
  • Hohe thermische und elektrische Leitfähigkeit
  • Niedriger Gasgehalt
  • Niedriger Dampfdruck
  • Kostengünstiger Ersatz für Platin
Spezifikation
Spezifikation
Nickel
1 mm
Ja
40 mm
1 Stück
30 ml
40 mm
Tiegel
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Nickel Electro™ Tiegel aus Nickel >