Learn More
Nickel Electro™ Labor-Nickeltiegel
Erzielen Sie optimale Ergebnisse mit Nickel-Tiegeln. Bei Arbeitstemperaturbereichen bis 350 °C hat die Nickel Electro™ Nickeltiegel eine konstant lange Lebensdauer.
Marke:  Nickel Electro™ 8
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11439579
  • 39.45 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
  • Hohe Form, ohne Deckel
  • Geeignet für starke Laugen und Phosphorsäure
  • Beständig gegen HF und Cl2 unter 500 °C und HCl
  • Kapazität und Maße sind ungefähre Angaben
  • Der Arbeitstemperaturbereich von bis zu 350 °C gewährleistet eine lange Lebensdauer des Tiegels
  • Im Analyselabor stellen Nickeltiegel einen kostengünstigen Tiegel dar
  • Kann für die Forschung, Experimente, chemische Analysen, Tests, Qualitätskontrollen und Ausbildung verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Nickel
1 Stück
130 mL
60 mm
350 °C
0,5 mm
60 mm
Labor-Schmelztiegel
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Labor-Nickeltiegel > Durchmesser: 60 mm; Dicke: 0.5 mm