Learn More
Labconco™ Stand-Still™ Isolationsplattform
Die Labconco Stand-Still™ Isolationsplattform wird zur Unterstützung von Mikroskopen in Purifier™ Cell Logic™+ Biosicherheitsschränken mit Scope-Ready™ Paket verwendet.
Marke: Labconco™ 4028200
Beschreibung
- Nicht poröse, autoklavierbare Basis aus Edelstahl Typ 304 mit 1,5 in. (0,4 cm) hohen Isolierpolstern
- Reduziert vertikale und horizontale Schwingungen um teilweise das Dreifache und ermöglicht so einen angemessenen Luftstrom durch den Schrank
Stand-Still XL-Plattform
Erfordert die Verwendung der Pure-Vu™ XL-Dichtung 4027810 oder 4027811 (Artikelnummern)
Spezifikation
Vibration Isolation Platform | |
Autoclavable | |
12 x 18.75 in. | |
Microscopes, purifier cell logic class II biosafety cabinets | |
3.81 cm | |
47.6 cm | |
3.6 kg | |
30.5 cm |
Silver | |
18.75 x 12 x 1.5 in. (47.6 x 30.5 x 3.81 cm) | |
For supporting microscopes on Cell Logic Biosafety Cabinets with ScopeReady package, to promote proper airflow through the cabinet | |
1.5 in. | |
18.75 in. | |
8 lb. | |
12 in. | |
Stainless Steel |