Learn More
BD Cytometric Bead Array Human RANTES Standard
Lyophilized human RANTES
Marke:  BD 558470
Artikelnummer. 15829418
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Lyophilized in an aqueous buffered solution containing BSA and ProClin™ 150
  • Protein concentration of 25,000pg/ml (when reconstituted in 0.4mL Assay Diluent)
  • Regulatory status: RUO
  • Recombinant
Flow cytometry, controls
Bestellinformation
100 tests.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aqueous Buffered Solution containing BSA and ProClin™ 150
100 Tests
Durchflusszytometrie
25000pg/mL
0.2mL
Lyophilisiert
Technical data sheet
Cytometric Ab Control Standards
RUO
4 °C
Human
Name des Produkts
BD Cytometric Bead Array Human RANTES Standard > Human RANTES