Learn More
Labconco™ Stand-Still™ Isolationsplattform
Die Labconco Stand-Still™ Isolationsplattform wird zur Unterstützung von Mikroskopen in Purifier™ Cell Logic™+ Biosicherheitsschränken mit Scope-Ready™ Paket verwendet.
314.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Zur Verwendung mit (Anwendung) For supporting microscopes on Cell Logic Biosafety Cabinets with ScopeReady package, to promote proper airflow through the cabinet
Zur Verwendung mit (Geräte) Microscopes, purifier cell logic class II biosafety cabinets
Höhe (angloamerikanisch) 1.5 in.
Höhe (metrisch) 3.81 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15538854
Unterlagen ansehen
Labconco™
4028200
18.75 x 12 x 1.5 in. (47.6 x 30.5 x 3.81 cm) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Nicht poröse, autoklavierbare Basis aus Edelstahl Typ 304 mit 1,5 in. (0,4 cm) hohen Isolierpolstern
  • Reduziert vertikale und horizontale Schwingungen um teilweise das Dreifache und ermöglicht so einen angemessenen Luftstrom durch den Schrank
Stand-Still XL-Plattform
Erfordert die Verwendung der Pure-Vu™ XL-Dichtung 4027810 oder 4027811 (Artikelnummern)
Spezifikation
Spezifikation
Autoclavable
Microscopes, purifier cell logic class II biosafety cabinets
3.81 cm
Silver
For supporting microscopes on Cell Logic Biosafety Cabinets with ScopeReady package, to promote proper airflow through the cabinet
1.5 in.
Vibration Isolation Platform
Stainless Steel
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Stand-Still™ Isolationsplattform