Learn More
Labconco™ Sauerstoffüberwachung, 0.1 bis 100 %
Misst den Sauerstoffanteil im Handschuhfach mit einem chemikalienbeständigen elektrochemischen Sensor
9620.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Überwachungsgerät für Sauerstoff
Displaytyp LCD-Anzeige
Frequenz 50/60 Hz
Enthält 10 Fuß langes Sensor-Verbindungskabel, Netzkabel für den Anschluss an die innere Steckdose der Handschuhbox und Halterung zum Aufhängen der inneren Einlegeböden (5061600, separat erhältlich) oder des hinteren Regalkits (5235000, separat erhältlich)
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: 10 Fuß langes Verbindungssensorkabel, Netzkabel für den Anschluss an die innere Steckdose der Handschuhbox und Halterung zum Aufhängen der inneren Einlegeböden (5061600, separat erhältlich) oder des hinteren Regalkits (5235000, separat erhältlich)
Produkte 1
Produktcode Marke Spannung Gewicht (angloamerikanisch) Gewicht (metrisch) Zur Verwendung mit (Anwendung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Spannung Gewicht (angloamerikanisch) Gewicht (metrisch) Zur Verwendung mit (Anwendung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11731539
Unterlagen ansehen
Labconco™
5244501
230 V 12 lb. 5,4 kg Nachweis des Sauerstoffspurengehalts mit einem elektrochemischen Sensor
9620.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Der Messbereich beträgt 0,1 bis 100 % Sauerstoff (±% des vollen Skalenbereichs bei 77 °F und 29,92 in. Hg)
  • LCD-Anzeige auf der Vorderseite
  • Für Universalanwendungen mit nur 1000 ppm (0,1 %)
  • Zur Verwendung mit allen Handschuhboxen
  • Teile-Nr. 5244400 ist für Precise Handschuhboxen vorgesehen
  • 5244500 und 5244501 sind sowohl mit Protector als auch mit Precise kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
Überwachungsgerät für Sauerstoff
LCD-Anzeige
50/60 Hz
10 Fuß langes Sensor-Verbindungskabel, Netzkabel für den Anschluss an die innere Steckdose der Handschuhbox und Halterung zum Aufhängen der inneren Einlegeböden (5061600, separat erhältlich) oder des hinteren Regalkits (5235000, separat erhältlich)
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Sauerstoffüberwachung, 0.1 bis 100 %