Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Microscope Slides
Tauschen Sie Objektträger aus Glas gegen die Thermo Scientific™ Nunc™ Mikroskopobjektträger mit höherer Zelladhäsion aus.
Marke:  Thermo Scientific™ 960004
435.00 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
519.57 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10788091
  • 580.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erzielen Sie mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Kunststoff-Mikroskopobjektträgern ähnliche Zellanhaftung und -wachstum wie mit Standard-Zellkulturflaschen und -schalen. Erhältlich in Polystyrol oder Permanox-Kunststoffen.
  • Die Oberflächenbehandlung der Kunststoff-Objektträger gewährleistet eine optimale Zelladhäsion und ein optimales Zellwachstum, ähnlich wie bei herkömmlichen Zellkulturgefäßen
Garantie: 90 Tage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
75 mm
100
Steril
Zellkulturbehandelt
75 x 25 mm
25 mm
20
Polystyrol
Polystyrol-Objektträger
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1406324 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number960004
Chargennummer1373529 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number960004
Chargennummer1384288 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number960004
Chargennummer1336053 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number960004
Chargennummer1301383 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number960004
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Microscope Slides > Polystyrol-Objektträger
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.