Learn More
Labconco™ Aseptischer Kolbenadapter mit Ventil
Für den Einsatz mit Fast Freeze-Kolben
Marke:  Labconco™ 7543900
Artikelnummer. 15722815
  • 183.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der aseptische Kolbenadapter mit Ventilen ermöglicht das Befüllen des vom Anwender bereitgestellten Labconco Fast-Freeze Kolbens unter sterilen Bedingungen vor der Gefriertrocknung. Ventil schließt, um den Inhalt für den Transport zu isolieren.
  • Für Labconco Fast-Freeze Kolben mit 120 bis 2000 ml
  • Ventil schließt, um den Inhalt für den Transport zu isolieren
Spezifikation
Spezifikation
Aseptischer Kolbenadapter mit Ventil
1,75 in.
1,75 in.
3,15 in.
226 g
Weiß
4,4 cm
4,4 cm
8 cm
Name des Produkts
Labconco™ Aseptischer Kolbenadapter mit Ventil > Aseptischer Kolbenadapter mit Ventil