Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Zentrifugationssäulen-Schnappverschluss
Diese leeren Spin-Säulen und Spin-Becher (5 bis 500 μl) eignen sich für kleinvolumige Affinitätsverfahren, wie z. B. Immunpräzipitationsassays mit Agarose-Beads.
Marke:  Thermo Scientific™ 69725
Artikelnummer. 10351454
  • 281.00 CHF / 50 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Pierce Spin-Säulen-Schnappverschluss
50 columns
Mikrozentrifuge, Spin-Säule
Pierce™
Zentrifugationssäule
Leersäule, Polyethylenfilter
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL403242 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number69725
ChargennummerZJ392787 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number69725
ChargennummerZJ392786 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2024 Catalog Number69725
ChargennummerZI392785 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number69725
ChargennummerZG392784 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2024 Catalog Number69725
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Zentrifugationssäulen-Schnappverschluss > Spin-Säulen; 1 ml Volumen