Learn More
Thermo Scientific™ DNASwift™ SAX-1S Säulen für Oligonukleotide
Verwenden Sie als starke Anionenaustauschsäule die Thermo Scientific™ DNASwift™ SAX-1S Säule für Oligonukleotide, die eine außergewöhnlich hohe Auflösung für die Aufreinigung von Oligonukleotiden bietet.
Marke: Thermo Scientific™ 066766
1331.52 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie als starke Anionenaustauschsäule die Thermo Scientific™ DNASwift™ SAX-1S Säule für Oligonukleotide, die eine außergewöhnlich hohe Auflösung für die Aufreinigung von Oligonukleotiden bietet.
- Die außergewöhnlich hohe Kapazität sorgt für außergewöhnlich hohe Erträge mit hoher Reinheit
- Verfeinerte Selektivität für die hohe Auflösung bei der Oligonukleotidreinigung auf Laborniveau durch Anionenaustausch-Chromatographie
- Kompatibel mit hohen pH-Werten, Lösungsmitteln und hohen Temperaturen
- Druck- und chemisch stabile monolithische Stütze, beschichtet mit funktionellen Latex-Nanobeads
Spezifikation
SAX-1 S | |
2,5 ml | |
Länge: 150 mm; ID: 5,0 mm | |
3 ml/min | |
1500 psi (100 bar) | |
Quaternäres Amin | |
Each | |
85 °C | |
5 mm |
130 mm | |
Analysesäule | |
Quaternäres Amin | |
Anionenaustausch-Chromatographie, Oligonukleotid-Aufreinigung, Nukleinsäure/Anionenaustausch | |
Monolith | |
Bio-LC | |
Die meisten gängigen organischen Lösungsmittel | |
150 mm | |
Responsibly packaged |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.