Learn More
Labconco™ Labconco Aluminiumblock mit 20 x 150 mm-Röhrchengröße (Außendurchmesser)
Alle RapidVap Vertex Trockenblockverdampfer benötigen einen Block (nicht im Lieferumfang enthalten).
Marke:  Labconco™ 7322000
Artikelnummer. 15976150
  • 2355.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Blöcke aus festem Aluminium umfassen Griffe aus Edelstahl, um den Block in den Verdampfer und wieder aus diesem herauszuheben. Ein Anschluss mit einem Durchmesser von 0,21 in. (0,5 cm) in der oberen linken Ecke des Blocks dient zum Einsetzen des Temperaturfühlers für die Überwachung der Temperatur des oberen Blocks.
Alle RapidVap Vertex Trockenblockverdampfer benötigen einen Block (nicht im Lieferumfang enthalten).
  • Blöcke aus festem Aluminium umfassen Griffe aus Edelstahl, um den Block in den Verdampfer und wieder aus diesem herauszuheben.
  • Ein Anschluss mit einem Durchmesser von 0,21 in. (0,5 cm) in der oberen linken Ecke des Blocks dient zum Einsetzen des Temperaturfühlers für die Überwachung der Temperatur im oberen Block.
  • Wählen Sie einen Block aus, der dem Außendurchmesser Ihres Probenbehälters möglichst genau entspricht.
  • Glaswaren erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
  • Spezifikation
    Spezifikation
    0 bis 300 V
    14,9 lb.
    6,8 kg
    Name des Produkts
    Labconco™ Labconco Aluminiumblock mit 20 x 150 mm-Röhrchengröße (Außendurchmesser) > Röhrchenblock für 50 Röhrchen