Learn More
Heidolph instruments Silikonschläuche
Platinbeschichtete Silikonschläuche für den Einsatz in Pharmazie und Biologie.Heidolph™ Silikonschläuche sind sehr glatt, biokompatibel und inert.
Marke: Heidolph instruments 525-34000-00
29.45 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die extrem glatte Innenseite verhindert das Bakterienwachstum.
- Biokompatibel, minimale Adsorption und Absorption.
- Gute Fließeigenschaften.
- Hohe Temperaturstabilität
- Absolut inert, Weichmacher-frei.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
1,6 mm | |
0,5 |
Borosilikatglas | |
Unsteril | |
0,7/1,7 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
12Stunden
13Minuten
34Sekunden
31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph instruments Silikonschläuche > Größe:0,5; max. Druck:0,7/1,17; Dicke:1,6 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur