Learn More
Eppendorf™ Concentrator plus
Eppendorf Concentrator plus wurde entwickelt, um eine ergonomische, intuitive und langlebige Lösung zu bieten, die komfortabel auf Ihren Labortisch passt.
Marke:  Eppendorf™ 5305000304
9748.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11672929
  • 9786.99 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Wird in 3 Systemkonfigurationen geliefert
  • Extrem leiser Betrieb <50 dB(A)
  • Chemikalienbeständige, wartungsfreie PTFE-Membranpumpe ohne Pumpenölwechsel
  • Kompakte Stellfläche spart wertvollen Platz auf dem Labortisch
  • Unterschiedliche Rotoroptionen zur Aufnahme von Röhrchen mit 0,2 ml bis 50 ml, Mikrotiterplatten und PCR-Platten
  • Motorloser Induktionsantrieb und chemikalienbeständige Edelstahlkammer für störungsfreien Betrieb
  • Kann mit den meisten handelsüblichen Kühlfallen zur Verwendung mit Dämpfen verbunden werden
  • Beschichteter Deckel mit hoher chemischer Beständigkeit
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    50/60 Hz
    20 mbar
    Konzentratoren
    Concentrator Plus Komplettsystem
    230 mm
    350 W
    58 x 33 x 29 cm (12,6 x 20,9 x 11,7 in.)
    Mit Rotor F-45-48-11
    Integrierte Membran-Vakuumpumpe
    230 V
    230 V/50-60 Hz (EU)
    1.400 U/min
    330 mm
    Rotor F-45-48-1
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Eppendorf™ Concentrator plus > Modell: Konzentrator Plus; im Lieferumfang enthalten: Rotor F-45-48-11; Pumpentyp: Mit integrierter Membran-Vakuumpumpe; Elektrische Anforderungen: 230 V/50-60 Hz (EU)