missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metro™ Chrome Steel Shelves

Marke:  Metro™ 5A557C

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11830300

  • 984.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Shelf
610 mm
1220 x 610 mm
For storage in ventilated area, the air flow is not disturbed
122 cm
Complete Stationary Unit 5
Chrome Steel
610 mm
1220 x 610 x 1895 mm
189.5 cm
270 kg
610 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Metro™ Chrome Steel Shelves > Dimensions (L x W x H): 1220 x 610 x 1895mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt