Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Tyrosin, 99 % Artikelnummer.: 11429053
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals L-Tyrosin, 99 %
Artikelnummer. 11429053
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11429053
Marke: Thermo Scientific Chemicals A11141.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 60-18-4 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
L-Tyrosine is used in pharmaceuticals, dietary supplements and food additives. It is a precursor to alkaloids such as morphine, neurotransmitters, epinephrine, p-coumaric acid, thyroxine, pigment melanin and catcholamines. It plays a vital role in photosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Tyrosin wird in Pharmazeutika, Nahrungsergänzungsmitteln und Lebensmittelzusatzstoffen verwendet. Sie ist ein Vorläufer von Alkaloiden wie Morphin, Neurotransmittern, Epinephrin, p-Kumarsäure, Thyroxin, Pigment Melanin und Catcholaminen. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Photosynthese.
Löslichkeit
Löslich in Salzsäure. Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Nicht mit starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln kompatibel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-18-4
Summenformel C9H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 181.19
MDL-Nummer MFCD00002606
InChI-Schlüssel OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Synonym l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, lMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6057
ChEBI CHEBI:17895
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Tyrosine
Schmelzpunkt >300°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 392441
Merck Index 14,9839
Löslichkeitsinformationen Soluble in hydrochloric acid. Slightly soluble in water.
Dichte 1.46
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propansäure
Menge 250 g
Formelmasse 181.19
Optische Drehung −11° (c=4 in 1N HCl)
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253414 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberA11141.30,A11141.18,A11141.22,A11141.0B
ChargennummerX25K044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2024 Catalog NumberA11141.30,A11141.18,A11141.22,A11141.0B
Chargennummer10251138 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA11141.30,A11141.18,A11141.22,A11141.0B
ChargennummerT22K031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2024 Catalog NumberA11141.30,A11141.18,A11141.22,A11141.0B
ChargennummerR24K020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberA11141.30,A11141.18,A11141.22,A11141.0B
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Tyrosine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: L-Tyrosine
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Tyrosin, 99 % >