Learn More
D-Tryptophan-Methylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15447108
Zum Warenkorb hinzufügen
D-Tryptophan-Methylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447108
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15447108
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H60622.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
D-Tryptophan-Methylester-Hydrochlorid ist ein Zwischenprodukt in der Synthese von Tryptophan-Derivaten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (150 mg/ml), Dimethylsulfoxid und Methanol (50 mg/ml).
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14907-27-8
Summenformel C12H15ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 254.71
MDL-Nummer MFCD00038992
InChI-Schlüssel XNFNGGQRDXFYMM-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-tryptophan methyl ester hydrochloride, h-d-trp-ome.hcl, r-methyl 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoate hydrochloride, methyl 2r-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoate hydrochloride, methyl d-tryptophanate hydrochloride, d-tryptophan methyl ester hcl, h-d-trp-ome hcl, dtrp-ome.hcl, pubchem10879, ksc174m8rMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11448200
IUPAC-Name Methyl (2R)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoathydrochlorid
SMILES Cl.COC(=O)C(N)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Tryptophan methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 213°C to 216°C
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (150mg/ml),dimethyl sulfoxide and methanol (50mg/ml).
Menge 5 g
Formelmasse 254.71
Optische Drehung −18° (c=5 in Methanol)
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10210513 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberH60622.06
ChargennummerX02J005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/10/2023 Catalog NumberH60622.06,H60622.03
Chargennummer81500139 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH60622.06
ChargennummerN24D022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH60622.06
Chargennummer81202049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH60622.06
Name des Produkts
D-Tryptophan-Methylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >