Learn More
L-(+)-Weinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11410274
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
L-(+)-Weinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410274
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11410274
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13668.22
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
L-(+)-Tartaric acid is widely utilized in pharmaceutical industries. It is used in soft drinks, confectionaries, food products, gelatin desserts and as a buffering agent. It forms a compound, TiCl2(O-i-Pr)2 with Diels-Alder catalyst and acta as a chelate agent in metal industries. Owing to its efficient chelating property towards metal ions, it is used in farming and metal industries for complexing micronutrients and for cleaning metal surfaces, respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-(+)-Tartarsäure ist in der pharmazeutischen Industrie weit verbreitet. Wird in Erfrischungsgetränken, Zuckerwaren, Lebensmitteln, Gelatinedesserts und als Puffer verwendet. Bildet in Gegenwart eines Diels-Alder-Katalysators eine Verbindung, TiCl2(O-i-Pr)2 und wird als Chelatmittel in der Metallindustrie genutzt. Aufgrund der wirkungsvollen Chelatbildung gegenüber Metallionen Verwendung in der Landwirtschaft und in der Metallindustrie zur Komplexierung von Mikronährstoffen bzw. zur Reinigung von Metalloberflächen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol und Aceton.
Hinweise
Nicht verträglich mit Oxidationsmitteln, Basen und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-69-4
Summenformel C4H6O6
Molekulargewicht (g/mol) 150.09
MDL-Nummer MFCD00064207
InChI-Schlüssel FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, #NAME?, dextrotartaric acid, l-threaric acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
IUPAC-Name (2R,3R)-2,3-Dihydroxypropionsäure
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(+)-Tartaric acid
pH 2.1
Schmelzpunkt 168°C to 170°C
Beilstein 1725147
Merck Index 149070
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol and acetone.
Formelmasse 150.09
Reinheit (%) 99%
Dichte 1.76
Menge 100 g
Geruch Geruchsneutral
Optische Drehung +12.4° (c=20 in Water)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ30K011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2024 Catalog NumberA13668.22,A13668.36,A13668.0E
Chargennummer10248503 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2023 Catalog NumberA13668.22,A13668.36,A13668.0E
ChargennummerN03J026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2023 Catalog NumberA13668.22,A13668.36,A13668.0E
Chargennummer10242708 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2022 Catalog NumberA13668.22,A13668.36,A13668.0E
ChargennummerP08I007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA13668.22,A13668.36,A13668.0E
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-(+)-Tartaric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: (+)-Tartaric acid
Name des Produkts
L-(+)-Weinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >