Learn More
Masterflex™ L/S™ digitaler Prozessantrieb
Digitale Masterflex™ L/S™ Prozessantriebe bieten analoge Fernsteuerungsoptionen und einfache Programmierung, ideal für automatisierte Prozessanwendungen
Marke: Masterflex™ 07575-45
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Diese Präzisionsantriebe bieten analoge Fernsteuerungsoptionen und einfache Programmierung, die sich ideal für automatisierte Prozessanwendungen eignen
- Die Antriebe verfügen über ein programmierbares Abgabeintervall, das die Verzögerung zwischen den Abgabezyklen für eine bequeme, automatisierte Abgabe einstellen kann
- Die programmierte Kalibrierung gewährleistet die Genauigkeit der Abgabe und Anzeige: Der Antrieb speichert einen Kalibrierwert pro Schlauchgröße
- Programmieren Sie den Antrieb über die einfache Folientastatur; die Tastensperre schützt die Einstellungen
- Der Motor mit Drehrichtungsumkehrung ermöglicht das Leeren der Schläuche vor oder nach dem Pumpen und ein Pumpen der Flüssigkeit in beide Richtungen
- Durchflussrate 0,006 bis 3400 ml/min bei L/S-Schläuchen. Sie ist abhängig von der Antriebsdrehzahl des Pumpenkopfes und der Schlauchgröße
- Die digitale Schnittstelle mit grafischer LCD-Anzeige zeigt Pumpenleistung und Betriebsart an: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen
- Abgabe nach Volumen in ml (0,001 bis 9.999 ml), l, oder gal; Kopie (1 bis 9,999 Abgabezyklen); oder Zeit im Intervall der Ein-/Aus-Zyklen (1 s bis 99 h, 59 min, 59 s pro Zyklus)
- Die Antitropffunktion gewährleistet die Genauigkeit beim Dosieren
- Modelle mit Sensor für den offenen Kopf, der den Antrieb stoppt, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird (bei Verwendung eines Pumpenkopfes mit Sensor)
- NEMA 4X (IP66)-Gehäuse für Waschanwendungen
- Entwickelt mit pulverbeschichtetem Stahlgehäuse für Fertigungs-, Pharma- und Biotechanwendungen
Spezifikation
2,2 Ampere | |
Digitale Dispensierung | |
90 bis 260 VAC | |
Antrieb mit Schutzart IP66 | |
1/10 PS | |
L/S™ | |
Ja, Motor | |
Digitaler Prozessantrieb | |
0,02 bis 100 U/min |
Digitale variable Drehzahl | |
(305 x 229 x 235 mm) | |
0,001 bis 580 ml/min | |
Pulverbeschichteter Stahl | |
4 akzeptiert | |
0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp, Richtung und Primer über Kontaktschluss | |
± 0,1% | |
75 Watt (Motor) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ L/S™ digitaler Prozessantrieb > Pulverbeschichteter Stahl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur