Learn More
Cytiva HyClone™ Trypsin-Protease
Gewonnen aus Schweinepankreas. HyClone™ Trypsinprotease wird verwendet, um adhärente Zellen von Substraten oder Oberflächen zu lösen, an denen sie haften.
Marke:  Cytiva SV30031.01
25.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24335" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10608924
  • 30.70 CHF / 100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
    • Gewonnen aus Schweinepankreas
    • Vor Hydration und Abfüllung mit Gammastrahlung behandelt
    • Ohne Zusatz von Calcium und Magnesium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gefroren lagern
Flüssig
Trypsin, Schwein, Hanks’ Balanced Salt Solution (HBSS), EDTA
2.5 g porcine trypsin (1:250/L gamma irradiated) in HBSS with 1 g/L EDTA
Schweinepankreas
0,25 % (1x)
0,1 μm steril gefiltert
Kein Calcium, Kein Magnesium
100 mL
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Trypsin-Protease > Trypsin 0.25 %, 1 g/l EDTA; 100 ml