Learn More
L-Phenylalanyl-L-Phenylalanin Artikelnummer.: 15462889
Zum Warenkorb hinzufügen
L-Phenylalanyl-L-Phenylalanin
Artikelnummer. 15462889
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15462889
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60043.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Verdampfung von 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-Propanol (HFIP)-Lösungen, die Diphenylalanin enthalten, bilden Nanoröhrchen
  • Diese Strukturen wurden zum Gießen von Silber-Nanodrähten verwendet, das Dipeptid wird durch enzymatischen Abbau aus den Drähten entfernt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2577-40-4
Summenformel C18H20N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 312.369
MDL-Nummer MFCD00063154
InChI-Schlüssel GKZIWHRNKRBEOH-HOTGVXAUSA-N
Synonym h-phe-phe-oh, l-phe-l-phe, s-2-s-2-amino-3-phenylpropanamido-3-phenylpropanoic acid, chembl55868, phe-phe, 2s-2-2s-2-amino-3-phenylpropanamido-3-phenylpropanoic acid, l-phenylalanyl-l-phenylalanine, phenylalanyl-phenylalanine, 2s-2-2s-2-amino-3-phenylpropanoyl amino-3-phenylpropanoic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6993090
ChEBI CHEBI:72723
IUPAC-Name (2S)-2-[[(2S)-2-amino-3-phenylpropanoyl]amino]-3-phenylpropansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Phenylalanyl-L-phenylalanine
Farbe Weiß
Löslichkeitsinformationen Soluble at 50mg/ml in 80% acetic acid
Menge 1 g
Formelmasse 312.37
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ09K005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog NumberJ60043.03
ChargennummerT15K031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2024 Catalog NumberJ60043.03
ChargennummerP25K020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/04/2024 Catalog NumberJ60043.03
ChargennummerP25K029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2024 Catalog NumberJ60043.03
ChargennummerY18I023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2023 Catalog NumberJ60043.06,J60043.03
Name des Produkts
L-Phenylalanyl-L-Phenylalanin >