Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Glutaminsäure-Mononatriumsalz
Beschreibung
L-Glutamic acid monosodium salt is used as a flavor enhancer, swine feed additive as well as to improve the taste of bitter drugs. It is used therapeutically to reduce blood ammonia levels. It serves as an excitatory amino acid neurotransmitter, which is an agonist at glur and NMDA receptors. Further, it is used to reduce the intake of sodium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wasserlöslich. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Glutamic acid monosodium salt |
Farbe | Weiß |
Merck Index | 14,6254 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Insoluble in ether. |
IUPAC-Name | (2S)-2-aminopentanidsäre; Natrium |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 169.11 |
Physikalische Form | Pulver |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P26L033 | Analysenzertifikat | 28/03/2025 | J63424.09,J63424.14 |
Z07I039 | Analysenzertifikat | 06/01/2023 | J63424.09,J63424.14,J63424.PF |
Q04I041 | Analysenzertifikat | 17/11/2022 | J63424.09,J63424.14,J63424.PF |
X26I026 | Analysenzertifikat | 07/11/2022 | J63424.09,J63424.14,J63424.PF |
Y04G052 | Analysenzertifikat | 04/11/2022 | J63424.09,J63424.14,J63424.PF |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%