Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Cystein-Hydrochlorid, wasserfrei, 98 % Artikelnummer.: 11332466
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals L-Cystein-Hydrochlorid, wasserfrei, 98 %
Artikelnummer. 11332466
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11332466
Marke: Thermo Scientific Chemicals L06328.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
L-Cystein-Hydrochlorid , CAS-Nr. 7048-04-6, auch L-Cystein-Hydrochlorid-Monohydrat genannt, ist ein lösliches Salz der nichtessentiellen Aminosäure L-Cystein.Es wird häufig als Nukleophil in mehreren chemischen Reaktionen verwendet.
L-Cysteine hydrochloride, anhydrous is widely used as additive in food production. It is used as an antioxidant to promote fermentation and keep the flavor. It is also used in cosmetics and animal feed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Cystein-Hydrochlorid, wasserfrei wird häufig als Additiv bei der Nahrungsmittelproduktion verwendet. Es wird als Antioxidationsmittel verwendet, um die Fermentation zu fördern und den Geschmack zu bewahren. Es wird auch in Kosmetika und Futtermitteln verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (580 g/l bei 20 °C),
Hinweise
Hygroskopisch. Vor Luft und Wasser geschützt lagern. Nicht kompatibel mit Luft, Wasser, Metallen und Oxidationsmitteln. Luft- und lichtempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52-89-1
Summenformel C3H8ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 157.61
MDL-Nummer MFCD00064553
InChI-Schlüssel IFQSXNOEEPCSLW-QYLAHFPANA-N
Synonym l-cysteine hydrochloride, cystein chloride, r-cysteine hydrochloride, l-cysteine.hcl, cysteine monohydrochloride, l-+-cysteine hydrochloride, l-cysteine, hydrochloride, l-cysteine monohydrochloride, cysteine hcl, l-cysteine hydrochloride anhydrousMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 60960
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansäurehydrochlorid
SMILES Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cysteine hydrochloride
Schmelzpunkt ∽180°C (decomposition)
Namenshinweis anhydrous
pH 0.8 to 1.2
Beilstein 3560277
Merck Index 14,2781
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (580g/L at 20°C),
Menge 25 g
Geruch Irritating
Formelmasse 157.62
Optische Drehung +6.4° (c=5 in 5N HCl)
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW17K008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/09/2024 Catalog NumberL06328.14,L06328.22
ChargennummerQ26K008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberL06328.14,L06328.22
Chargennummer10249703 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/03/2024 Catalog NumberL06328.14,L06328.22
ChargennummerY10I005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberL06328.14,L06328.22
ChargennummerW06J009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2023 Catalog NumberL06328.14,L06328.22
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Cysteine hydrochloride, anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: L-Cysteine, hydrochloride
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Cystein-Hydrochlorid, wasserfrei, 98 % >