Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Cystein-Hydrochlorid, wasserfrei, 98 %
Beschreibung
L-Cysteine hydrochloride, anhydrous is widely used as additive in food production. It is used as an antioxidant to promote fermentation and keep the flavor. It is also used in cosmetics and animal feed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L-Cystein-Hydrochlorid, wasserfrei wird häufig als Additiv bei der Nahrungsmittelproduktion verwendet. Es wird als Antioxidationsmittel verwendet, um die Fermentation zu fördern und den Geschmack zu bewahren. Es wird auch in Kosmetika und Futtermitteln verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (580 g/l bei 20 °C),
Hinweise
Hygroskopisch. Vor Luft und Wasser geschützt lagern. Nicht kompatibel mit Luft, Wasser, Metallen und Oxidationsmitteln. Luft- und lichtempfindlich.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Cysteine hydrochloride |
Schmelzpunkt | ∽180°C (decomposition) |
Namenshinweis | anhydrous |
pH | 0.8 to 1.2 |
Beilstein | 3560277 |
Merck Index | 14,2781 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. (580g/L at 20°C), |
Menge | 100 g |
Geruch | Irritating |
Formelmasse | 157.62 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
W17K008 | Analysenzertifikat | 30/09/2024 | L06328.14,L06328.22 |
Q26K008 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | L06328.14,L06328.22 |
10249703 | Analysenzertifikat | 06/03/2024 | L06328.14,L06328.22 |
Y10I005 | Analysenzertifikat | 24/10/2023 | L06328.14,L06328.22 |
W06J009 | Analysenzertifikat | 15/09/2023 | L06328.14,L06328.22 |
Sicherheit und Handhabung
- L-Cysteine hydrochloride, anhydrous
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: L-Cysteine hydrochloride