Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Cystein-Hydrochlorid-Monohydrat, 99 % Artikelnummer.: 11448563
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals L-Cystein-Hydrochlorid-Monohydrat, 99 %
Artikelnummer. 11448563
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11448563
Marke: Thermo Scientific Chemicals A10389.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
L-Cysteine hydrochloride monohydrate is used as a precursor in food, pharmaceutical and personal care products. It is actively involved in the production of flavors such as meat flavor obtained by reacting with sugars. It plays an important role as a key raw material for the manufacture of N-acetyl-L-cysteine, S-carboxymethyl-L-cysteine and L-cysteine base. It is involved in the treatment of liver disease as an antioxidant and antidote. Being an essential amino acid, it used as animal feed especially for sheep, which is responsible the growth of wool.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Cystein-Hydrochlorid-Monohydrat wird als Vorstufe in Lebensmitteln, pharmazeutischen und Körperpflegeprodukten verwendet. Es ist aktiv an der Herstellung von Aromen wie Fleischgeschmack beteiligt, die durch Reaktion mit Zucker gewonnen werden. Es spielt eine wichtige Rolle als wichtiger Rohstoff für die Herstellung von N-Acetyl-L-Cystein, S-Carboxymethyl-L-Cystein und L-Cystein-Basis. Es ist an der Behandlung von Lebererkrankungen als Antioxidans und Antidot beteiligt. Als essentielle Aminosäure wurde sie als Futtermittel speziell für Schafe verwendet, die für das Wachstum von Wolle verantwortlich sind.
Löslichkeit
Unlöslich in kaltem Wasser.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, Metallen und Chlorwasserstoff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7048-04-6
Summenformel C3H10ClNO3S
Molekulargewicht (g/mol) 175.63
MDL-Nummer MFCD00065606
InChI-Schlüssel QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Synonym l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hclMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23462
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansäurehydrat-Hydrochlorid
SMILES C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cysteine hydrochloride monohydrate
Schmelzpunkt ∽175°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 5158059
Löslichkeitsinformationen Soluble in cold water.
Menge 25 g
Formelmasse 175.64 (157.62 Anhydrous)
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY07K026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog NumberA10389.22,A10389.14,A10389.36
ChargennummerQ16K004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberA10389.22,A10389.14,A10389.36
ChargennummerZ18J001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2024 Catalog NumberA10389.22,A10389.14,A10389.36
ChargennummerQ06J017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberA10389.14
ChargennummerZ01I030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog NumberA10389.22,A10389.14,A10389.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Cysteiniumchlorid-Monohydrat
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Cystein-Hydrochlorid-Monohydrat, 99 % >