Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AE Serie ATC-Temperatursonde
Fisher Scientific™ accumet™ AE ATC-Temperatursonden unterstützen die accumet AE150 pH-Messgeräte für die routinemäßige pH-Messungen zu einem budgetfreundlichen Preis.
Marke: Fisherbrand™ 13-620-21
45.35 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Koppeln Sie zum täglichen Messen von routinemäßigen Laborproben den ATC-Temperaturfühler der accumet AE-Serie mit einer pH-Elektrode der accumet AE-Serie. Die ATC-Sonde der AE-Serie mit 90 mm Länge ist optimal für kleinere Probenvolumina, während ATC-Sonden der AE-Serie mit 120 mm Länge für große Probenvolumina ideal geeignet sind.
Produktmerkmale:- ATC-Temperatursonde
- Haltbares Edelstahlgehäuse
- Länge 90 oder 120 mm
- 2.5mm-Klinkensteckeranschluss
- 1 m langes Kabel
Serviceleistungen
6 Monate
Spezifikation
13-636-AE150 accumet AE150 pH-Messgerät | |
0 °C bis 100 °C | |
120 mm |
0 °C bis 100 °C | |
Temperaturfühler |
Videos
-
Fisherbrand accumet AE150 benchtop pH meter
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31