Learn More
BICASA Kompatto Smart Series Mobile Workstation
Kompatto Smart Series Mobile Workstation with 20 mm thick height adjustable HPL worktop and double socket pass-through.
2755.00 CHF - 3985.00 CHF
Spezifikation
Einstellbar (Höhe) | 607 bis 907 mm (Schritt 25) |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | EB 13150 TÜV-Zertifikat |
Radtyp | Hochleistungsrollen mit Steh-, Verriegelungs- und Justiervorrichtung |
Mit Laufrollen | Ja |
Farbe | Hellgrau |
Benachrichtigungen:
Electric panel not included
Produktcode | Marke | Abmessungen (T x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (T x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17467373
|
BICASA
KS.0900.750.0910.HPL |
750 x 900 x 910 mm |
2755.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17477373
|
BICASA
KS.0900.900.0910.HPL |
900 x 900 x 910 mm |
2870.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17487373
|
BICASA
KS.1200.750.0910.HPL |
750 x 1200 x 910 mm |
2820.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17497373
|
BICASA
KS.1200.900.0910.HPL |
900 x 1200 x 910 mm |
3005.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17407383
|
BICASA
KS.1500.750.0910.HPL |
750 x 1500 x 910 mm |
3100.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17417383
|
BICASA
KS.1500.900.0910.HPL |
900 x 1500 x 910 mm |
3435.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17427383
|
BICASA
KS.1800.750.0910.HPL |
750 x 1800 x 910 mm |
3440.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17437383
|
BICASA
KS.1800.900.0910.HPL |
900 x 1800 x 910 mm |
3985.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Kompatto Smart 910 mm height
- Certified according to EN 13150:2001 and BRG 234/09.06
- Max load capacity: 700 kg (uniformly distributed)
- To hold large and heavy equipment that need full-side accessibility
- Aluminum drawn profiled pedestals with vertical slots
- Heavy steel sheet folded plinth
- High-capacity casters, all with single standing, locking and levelling device
- Height-adjustable worktop support (50 mm gap) with heavy steel cantilever brackets and aluminum horizontal crossbar
- All parts finished with polyurethane powder coating Light Gray matt bonderized color
- HPL countertop with double plastic pass-through 80 mm dia., pastel gray color with black core
Spezifikation
607 bis 907 mm (Schritt 25) | |
Hochleistungsrollen mit Steh-, Verriegelungs- und Justiervorrichtung | |
Hellgrau |
EB 13150 TÜV-Zertifikat | |
Ja |