Learn More
BICASA Kompatto Smart Series Mobile Workstation
Kompatto Smart Series Mobile Workstation with 20 mm thick height adjustable HPL worktop and double socket pass-through.
Marke:  BICASA KS.1500.900.0910.HPL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17417383
  • 3435.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Electric panel not included
Beschreibung
Beschreibung
  • Kompatto Smart, 910 mm Höhe
  • Zertifiziert nach EN 13150:2001 und BRG 234/09.06
  • Max. Belastbarkeit: 700 kg (gleichmäßig verteilt)
  • Für große und schwere Geräte, die voll zugänglich sein müssen.
  • Aluminium-Sockel mit Profilen und vertikalen Schlitzen
  • Schwerstahlkreuz
  • Hochleistungsrollen, jeweils mit Steh-, Verriegelungs- und Justiervorrichtung
  • Höhenverstellbare Arbeitsplattenstütze (50 mm Abstand) mit Schwerstahl-Kragarmkonsolen und horizontalem Aluminium-Querträger
  • Alle Teile mit Polyurethanpulverbeschichtung in mattem Hellgrau
  • HPL-Arbeitsplatte mit Doppeldurchlass in Kunststoff, Durchmesser 80 mm, Farbe: Pastellgrau mit schwarzem Kern
Spezifikation
Spezifikation
Hellgrau
EB 13150 TÜV-Zertifikat
Hochleistungsrollen mit Steh-, Verriegelungs- und Justiervorrichtung
607 bis 907 mm (Schritt 25)
900 x 1500 x 910 mm
Ja
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BICASA Kompatto Smart Series Mobile Workstation > Mobile Arbeitsstation der Serie Kompatto Smart; Abmessungen (T x B x H): 1500 x 900 x 910 mm