Learn More
BICASA Kompatto Smart Series Mobile Workstation
Artikelnummer. 17487373
750 x 1200 x 910 mm, 1 Stück
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H):
750 x 900 x 910 mm
900 x 900 x 910 mm
750 x 1200 x 910 mm
750 x 1500 x 910 mm
750 x 1800 x 910 mm
900 x 1200 x 910 mm
900 x 1500 x 910 mm
900 x 1800 x 910 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Electric panel not included
Electric panel not included
Kompatto Smart Series Mobile Workstation with 20 mm thick height adjustable HPL worktop and double socket pass-through.
  • Kompatto Smart, 910 mm Höhe
  • Zertifiziert nach EN 13150:2001 und BRG 234/09.06
  • Max. Belastbarkeit: 700 kg (gleichmäßig verteilt)
  • Für große und schwere Geräte, die voll zugänglich sein müssen.
  • Aluminium-Sockel mit Profilen und vertikalen Schlitzen
  • Schwerstahlkreuz
  • Hochleistungsrollen, jeweils mit Steh-, Verriegelungs- und Justiervorrichtung
  • Höhenverstellbare Arbeitsplattenstütze (50 mm Abstand) mit Schwerstahl-Kragarmkonsolen und horizontalem Aluminium-Querträger
  • Alle Teile mit Polyurethanpulverbeschichtung in mattem Hellgrau
  • HPL-Arbeitsplatte mit Doppeldurchlass in Kunststoff, Durchmesser 80 mm, Farbe: Pastellgrau mit schwarzem Kern
Spezifikation
Farbe Hellgrau
Einstellbar (Höhe) 607 bis 907 mm (Schritt 25)
Zertifizierung/Konformität EB 13150 TÜV-Zertifikat
Abmessungen (T x B x H) 750 x 1200 x 910 mm
Radtyp Hochleistungsrollen mit Steh-, Verriegelungs- und Justiervorrichtung
Mit Laufrollen Ja
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BICASA Kompatto Smart Series Mobile Workstation >