Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrische Reaktionsgefäße mit Temperiermantel, Entnahmeventil
Hervorragend geeignet für die Aufnahme von Reaktionskomponenten sowie für Vakuumanwendungen. Die Lenz Laborglasinstrumente™ zylindrischen Reaktionsgefäße mit thermostatischer Ummantelung und Ablassventil bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 06031488
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11522304
  • 3765.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit Graduierung, Laborflansch (LF)
  • Mit zwei Verbindungsstücken (mit GL-14/18-Gewinde oder KF-15/25-Kugelflanschen)
  • Lieferung mit zwei Kunststoffoliven (GL14/18) und Schraubverschlüssen
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Nicht geeignet für den Einsatz unter positivem Druck
Spezifikation
Spezifikation
DURAN™ Schläuche
Borosilikatglas, Duran Glas
Laborflansch 150
Zylinder
10000 ml
640 mm
Reaktionsgefäß
315 mm
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrische Reaktionsgefäße mit Temperiermantel, Entnahmeventil >