Learn More
Koflo Koflo Rohrmischer aus Edelstahl 316
Use Tube Mixer to mix fluids as you pump them through a pipe line.
Marke: Koflo 0466960
206.83 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Able to mix light viscosity to high viscosity components.
- Accept standard tube fittings.
- These mixers consist of a series of fixed right- and left-hand elements.
- Tube and mixing elements are made of 316 stainless steel—ideal for mixing high-viscosity fluids such as epoxies.
- Mixers have plain ends and accept standard tube fittings.
Spezifikation
0.24 in. | |
11.5 in. | |
Stainless Steel (316) | |
Mischen von hochviskosen Flüssigkeiten |
6 mm | |
292 mm | |
Röhrchenmischer |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Koflo Koflo Rohrmischer aus Edelstahl 316 > Länge:292mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur