Learn More
Koflo Koflo Rohrmischer aus Edelstahl 316
Use Tube Mixer to mix fluids as you pump them through a pipe line.
Marke:  Koflo 04669-54
181.99 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11764119
  • 241.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Able to mix light viscosity to high viscosity components.
  • Accept standard tube fittings.
  • These mixers consist of a series of fixed right- and left-hand elements.
  • Tube and mixing elements are made of 316 stainless steel—ideal for mixing high-viscosity fluids such as epoxies.
  • Mixers have plain ends and accept standard tube fittings.
Spezifikation
Spezifikation
0.2 in.
7.5 in.
Stainless Steel (316)
Mischen von hochviskosen Flüssigkeiten
5 mm
190 mm
Röhrchenmischer
Name des Produkts
Koflo Koflo Rohrmischer aus Edelstahl 316 > Länge:190mm