Learn More
KjTabs VCM – Kjeldahl-Katalysatortabletten, Velp Scientifica™
KjTabsTM VCM sind universell einsetzbare Kjeldahl-Katalysatortabletten mit geringem Kupfergehalt. Die perfekten Lösungen, um die Verdauung Ihrer Proben zu beschleunigen.
Marke: Velp Scientifica A00000274
175.25 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die richtigen KjTabs™ für Ihre Anforderungen
Die Zugabe eines geeigneten Katalysators zusammen mit hohen Temperaturen beeinflusst die Geschwindigkeit und Effizienz der Mineralisierung in Kjeldahl-Analysen. Mit Velp Scientifica Original-Katalysatortabletten ist es jetzt möglich, höchste Leistung in einer Vielzahl von Kjeldahl-Anwendungen zu erzielen.
Der Einsatz von Katalysatoren wird inzwischen von den wichtigsten Standards wie AOCS, AOAC, AACC und ISO anerkannt und offiziell akzeptiert, um die Kjeldahl-Verdauung zu beschleunigen.
Die KjTabs™ VCM bestehen aus genau vordosierten Tabletten, die aus Sulfat bestehen, um den Siedepunkt von Schwefelsäure zu erhöhen, sowie Kupfer (Cu) als Metallsalz, um den Mineralisierungsprozess zu beschleunigen.
KjTabs™ VCM sind universell einsetzbar, mit einem niedrigen Kupfergehalt
von 3,5g K2SO4 + 0,1g CuSO 4x 5H2O 1000 Stk.
Velp Analyse-Experten KjTabs™ Katalysatortabletten Anwendungsvorschläge
Die KjTabs™ VCM sind ist die am besten geeignete Wahl für die Kjeldahl-Analyse in einer Vielzahl von Branchen, wie z. B. Lebensmittel & , Landwirtschaft, Umwelt, Chemie & Petrochemie:
- Proteinbestimmung in Nüssen und Nussprodukten (Mandeln, Nüsse, Haselnüsse, Kokosnüsse), Körnern und Getreide
- N/Proteinbestimmung in Mehl (Sojabohnen und Lupinen)
- Bestimmung von Rohproteinen in Fleisch und Fleischprodukten
- Proteinbestimmung in komprimierter und granularer Hefe
- Proteinbestimmung in Zucker, Sirup, Melasse
- Proteinbestimmung in Weizenspaghetti und Makkaroni, Ei-Pasta
- Bestimmung des Stickstoffgehalts in Harnstoff
- Gesamtstickstoffbestimmung in Wasser
- Bestimmung des Stickstoffgehalts in Naturkautschuk und Gummilatex
Spezifikation
1000 Stck/Box |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: copper sulphate pentahydrate
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%