Learn More
Motic™ BA410E Mikroskop
Für vielfältige Einsatzzwecke konzipiert, einschließlich akademischen und klinischen Anwendungen sowie Forschungsapplikationen. Das Motic™ BA410E Mikroskop bietet professionelle Qualität und ein umfassendes Zubehörprogramm.
Marke:  Motic™ 1100100403071
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15465282
  • 4320.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Beschreibung
  • Infinity CCIS™-Optik.
  • Beobachtungsröhrchen vom Typ Siedentopf, Fotozelle 30°, F.N. 22
  • Augenabstand 48-75 mm.
  • Okulare: Hoher Blickpunkt N-WF 10x/22 mm mit Dioptrieneinstellung an beiden Okularen.
  • Umgedrehter sechsfacher Objektivrevolver.
  • Objektive CCIS EC-H Plan 4x, 10x, 40x-S, 100x-S-Öl.
  • Niedrig positionierter, koaxialer, gestellloser mechanischer Objekttisch mit Keramikeinsatz (Steuerung rechts).
  • Achromat ausschwenkbarer Kondensator, N.A. 0.90/0.13, mit Irisblende.
  • Quarz-Halogen-Köhler-Beleuchtung mit  12 V/50 W oder 12 V/100 W sowie externem Lampengehäuse und Helligkeitsregler.
  • Automatische Abschaltung und Lichtspeicherfunktion beim Ändern der Vergrößerung.
  • Universalnetzteil, 100-240 V (CE).
  • Inhalt: 45 mm Blaufilter, Immersionsöl (5 ml), Netzkabel, Sechskantinbusschlüssel, Vinylstaubschutzabdeckung, Armstütze, Ersatzsicherung.
  • Optional erhältlich: Phasenkontrast (Ph 1,2,3), DF 10x-40x, Polarisation, Planfluor-Objektive, Epifluoreszenz, Multi-Kopf-Anzeigesystem.
Spezifikation
Spezifikation
Achromatischer Ausschwingkondensor N.A. 0.90/0.13 mit Irisblende.
Koehler Quarz-Halogen mit externem Lampengehäuse und Intensitätskontrolle 12V/100 W
CCIS EC-H-Plan
Blaufilter mit 45 mm AD, Immersionsöl (5 ml), Netzkabel, Inbusschlüssel, Staubschutzabdeckung aus Vinyl, Armstütze, Ersatzsicherung
100/240 V (CE)
Hoher Augenpunkt N-WF 10x/22 mm mit Dioptrieneinstellung an beiden Okularen
4x, 10x, 40XS, 100XS (Öl)
Trinokulares Mikroskop
Umgedrehter sechsfacher Objektivrevolver.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Motic™ BA410E Mikroskop > Trinokular, Beleuchtungstyp: 12 V/100 W