Learn More
Fisherbrand™ Eintauchkorb mit Griff
Erleichtert die vollständige Immersion in S-line Ultraschallreinigungsbädern. Fisherbrand™ Eintauchkörbe mit Griff sind aus Edelstahl gefertigt.
Marke: Fisherbrand™ 1027349
Beschreibung
Entwickelt für das vollständige Eintauchen von Gegenständen und Teilen in Dual-Frequenz-Ultraschallreiniger der Fisherbrand™ 112xxx-Serie. Wählen Sie den Fisherbrand™ Eintauchkorb aus Edelstahl mit Griffen, der speziell für den verwendeten Ultraschallreiniger entwickelt wurde.
- Netzboden
- Ein Griff an jedem Ende
- Funktionelles und modernes Design
- Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Spezifikation
Korb | |
Ultraschallbad, Elmasonic Xtra Basic 800 80 l | |
Edelstahl |
Videos
-
Fisherbrand Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning