Learn More
DWK Life Sciences Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 5 ml Kapazität
Borosilikatglas
Marke: DWK Life Sciences 73785-5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Borosilikatglas
- Füllvolumen: 5 ml
- AD x L: 13 x 110 mm
Spezifikation
USP, ASTM E 438 | |
Ja | |
13-415 | |
110 mm | |
Nicht enthalten | |
Zentrifugenröhrchen |
5 ml | |
Borosilikatglas | |
Konisch | |
Konisch | |
13 mm | |
2980 × g |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
KIM001 Kimble Chase 08 09 Catalog
DateigrößeVersion: 57.1 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 5 ml Kapazität > Fassungsvermögen:5 ml; Außendurchmesser x Länge:13 x 110 mm; mit Schraubverschluss
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur