Learn More
DWK Life Sciences Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 5 ml Kapazität
Borosilikatglas
256.00 CHF - 291.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | USP, ASTM E 438 |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 5 ml |
Einwegprodukt | Ja |
Material | Borosilikatglas |
Form | Konisch |
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11853093
|
DWK Life Sciences
73790-5 |
Nicht enthalten |
256.00 CHF
125 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11863113
|
DWK Life Sciences
73785-5 |
Nicht enthalten |
291.00 CHF
125 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Borosilikatglas
- Füllvolumen: 5 ml
- AD x L: 13 x 110 mm
Spezifikation
USP, ASTM E 438 | |
Ja | |
Konisch | |
Konisch | |
13 mm | |
2980 × g |
5 ml | |
Borosilikatglas | |
110 mm | |
Nicht enthalten | |
Zentrifugenröhrchen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 5 ml Kapazität