Learn More
Corning™ KIMAX Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden:
Nicht sterile Röhrchen aus Pyrex™ Borosilikatglas.
Marke: Corning™ 99502-10
105.37 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Einwegprodukt
- Verschlusskappen nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
10 ml | |
Borosilikatglas | |
125 | |
Unsteril | |
114 mm | |
Nicht enthalten | |
Nein | |
3000 × g |
Ja | |
125 | |
15 bis 415 | |
Zylindrisch | |
Konisch | |
16 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
42Stunden
4Minuten
14Sekunden
33 -
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14