Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ rechteckige TLC Entwicklungstanks mit Deckeln
Glastanks für die Entwicklung von TLC-Platten jeder Größe bis zu 20 x 20 cm
Marke: DWK Life Sciences 416180-0000
477.04 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Glastanks für die Entwicklung von TLC-Platten jeder Größe bis zu 20 x 20 cm
- Tanks: K416180-0000, K416185-0000, K416190-0000
- Deckel: K416181-0000, K416186-0000
Spezifikation
Standard | |
Entwicklungstank | |
Rechteckig | |
4 in. | |
11.75 Zoll | |
10.75 Zoll |
Kalknatronglas | |
20x20 cm- oder vier 5x20 cm-Platten | |
10.16 X 29.8 cm (4 x 11.75 in.) | |
10.16 cm | |
29.8 cm | |
27.3 cm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31