Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ rechteckige TLC Entwicklungstanks mit Deckeln
Glastanks für die Entwicklung von TLC-Platten jeder Größe bis zu 20 x 20 cm
528.00 CHF - 831.00 CHF
Spezifikation
Typ Entwicklungstank
Form Rechteckig
Länge (angloamerikanisch) 4 in.
Länge (metrisch) 10.16 cm
Breite (angloamerikanisch) 11.75 Zoll
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Verschlusstyp Tiefe (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verschlusstyp Tiefe (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11738482
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
416180-0000
Standard 10.75 Zoll
528.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12766728
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
4161850000
Rutschfest 10.47 Zoll Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12776728
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
416190-0000
Einrastdeckel 10.75 Zoll
831.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Glastanks für die Entwicklung von TLC-Platten jeder Größe bis zu 20 x 20 cm
  • Tanks: K416180-0000, K416185-0000, K416190-0000
  • Deckel: K416181-0000, K416186-0000
Spezifikation
Spezifikation
Entwicklungstank
4 in.
11.75 Zoll
Rechteckig
10.16 cm
29.8 cm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ rechteckige TLC Entwicklungstanks mit Deckeln