Learn More
BRAND™ Sterile PD-Tip™ II Präzisionsdosierspitzen für Mehrfachdispenser
Der sterile BRAND™ PD-Tip™ II Precision Dispenser eignet sich für alle Geräte, die Standard-Mehrfachspitzen verwenden.
Marke: BRAND™ 705736
152.47 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Automatische Größenerkennung durch BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Touch S und HandyStep™ Elektronische Pipetten
- BIO-CERT™ steril
- BIO-CERT™ Spitzen sind frei von DNA, RNase, Endotoxin und ATP
- 25 ml- und 50 ml-Größen mit einem Adapter
- Adapter sind bei 121 °C für 20 Minuten autoklavierbar
- BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch/S
- Eppendorf Multipette™ 4780
- Gilson Distriman™ und Gilson Repetman™
- Ritter Ripette™ pro
- EDOS™ 5221
- Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
- STARLAB RepeatOne™
Spezifikation
1,25 mL | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
Frei von Endotoxin, DNA, Rnase, ATP | |
Einzeln verpackt | |
100/Packung | |
Ja | |
Ja | |
Polypropylen-Zylinder; Polyethylen-Kolben |
Ungefiltert | |
Natural | |
Qualitätszertifikat/Reinheitszertifikat | |
Beta | |
Positive Verdrängung | |
100 | |
HandyStep Touch, HandyStep Touch S | |
PD-Spitze II |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Sterile PD-Tip™ II Präzisionsdosierspitzen für Mehrfachdispenser > Volumen:1,25 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur