Learn More
Texwipe™ CleanTip™ Alpha™ Tupfer der Polyester-Serie
Der Kopf aus gestricktem und Reinraum-gewaschenem Polyester bietet durch den hohen Grad an Reinheit einen neutralen Hintergrund für die aufgenommene Probe. Texwipe™ Alpha™ Tupfer werden allgemein für Oberflächentests und Reinigungsvalidierungen empfohlen.
Marke:  Texwipe™ TX761
51.14 CHF gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11541254
  • 55.35 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der Kopf aus gestricktem und Reinraum-gewaschenem Polyester bietet durch den hohen Grad an Reinheit einen neutralen Hintergrund für die aufgenommene Probe. Texwipe™ Alpha™ Tupfer werden allgemein für Oberflächentests und Reinigungsvalidierungen empfohlen.
Zwei Schichten an Reinraum-gewaschenen AlphaLite™ Polyesterspitzen thermisch mit Griffen aus Polypropylen verbunden.
  • Ultrareine Materialien werden präzisionsgegossen, sodass jeder Tupfer nach strengen Vorgaben konstruiert wird.
  • Keine kontaminierenden Klebstoffe
  • Überragende Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien und Lösungsmitteln
  • Extrem niedriger Gehalt an lösbaren Partikeln, Ionen und nicht flüchtigen Rückständen
  • Für die Reinigungsvalidierung empfohlen
  • Ausgezeichnete Saugfähigkeit und Freigabeeigenschaften
  • Breites Angebot an Spitzen- und Griffoptionen
  • Hergestellt in einem Reinraum mit den modernsten Verfahren und modernster Ausrüstung aus den reinsten verfügbaren Materialien
  • Das automatisierte Hochpräzisionsverfahren gewährleistet konsistente Leistung, Größe und Reinheit Die silikonfreie Bag-Within-A-Bag™ Verpackung besteht aus einem lösungsmittelbeständigen äußeren Beutel, der den inneren Beutel mit den Tupfern schützt. Jeder Außenbeutel ist für die einfache Nachverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle einzeln chargenkodiert
Spezifikation
Spezifikation
Alpha™ Tupfer mit langem Griff
6,39 in.
Hellgrün
3.2 mm
145.5 mm
2.8 mm
0.35 cm
Thermisch
Gestricktes Alpha™ Polyester
Flexibler Kopf, langer Griff
Punktuelle Präzisionsreinigung in Naben, Bahnen, Schlitzen und anderen kleinen Bereichen. Auftragen und Entfernen von Gleitmitteln, Klebstoffen und anderen Lösungen in reinen Umgebungen. Anwendung von Lösungsmitteln (IPA usw.)
Tupfer
162 mm
Polyester
16.8 mm
6.8 mm
Polypropylen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Texwipe™ CleanTip™ Alpha™ Tupfer der Polyester-Serie > Alpha Tupfer mit langem Griff, flexibles Paddel, 100 St./Beutel