Learn More
DWK Life Sciences Screw-Thread N-51A Borosilicate Glass Sample Vials: With unattached Closed-Top Black Phenolic Caps with Rubber Liners
Kimax N-51A Glas mit geringem Anteil an extrahierbaren Substanzen
Marke: DWK Life Sciences 60910L-12
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Verschlüssen
- Verschlüsse nicht aufgesetzt
Compliance
Kimax N-51A Glas entspricht den Anforderungen gemäß ASTM Typ 1, Klasse B.
Spezifikation
B | |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Für allgemeine Anwendungen | |
0,5 dr. | |
Schraubverschluss (oben geschlossen) | |
ASTM Typ I |
Naturkautschuk | |
12 mm | |
2 ml | |
Schraube | |
Phenolharz | |
35 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Screw-Thread N-51A Borosilicate Glass Sample Vials: With unattached Closed-Top Black Phenolic Caps with Rubber Liners > 0,5 Dram; geschlossene Oberseite, Kappen aus schwarzem Phenol, 13-425 GPI
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur