Learn More
DWK Life Sciences Screw-Thread N-51A Borosilicate Glass Sample Vials: With unattached Closed-Top Black Phenolic Caps with Rubber Liners
Kimax N-51A Glas mit geringem Anteil an extrahierbaren Substanzen
360.00 CHF - 636.00 CHF
Spezifikation
Klassifikation | B |
---|---|
Material (Auskleidung) | Naturkautschuk |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für allgemeine Anwendungen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Höhe (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Volumen (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Höhe (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Volumen (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12743067
|
DWK Life Sciences
60910L-12 |
2 ml | 35 mm | 12 mm | 0,5 dr. |
360.00 CHF
576 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12733067
|
DWK Life Sciences
60910L-1 |
4 ml | 45 mm | 15 mm | 1 dr. |
636.00 CHF
576 Stück |
Verfügbar ab: 02-12-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Verschlüssen
- Verschlüsse nicht aufgesetzt
Compliance
Kimax N-51A Glas entspricht den Anforderungen gemäß ASTM Typ 1, Klasse B.
Spezifikation
B | |
Durchsichtig | |
Für allgemeine Anwendungen | |
Phenolharz | |
ASTM Typ I |
Naturkautschuk | |
Borosilikatglas | |
Schraube | |
Schraubverschluss (oben geschlossen) |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Screw-Thread N-51A Borosilicate Glass Sample Vials: With unattached Closed-Top Black Phenolic Caps with Rubber Liners