Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Konische Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit PTFE-Stopfen, Skala
Für Flüssig-Flüssig-Extraktionen zur Trennung von Bestandteilen. Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter mit PTFE-Stopfen und Skala werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04006128
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10393511
  • 88.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit Skala (ca. Volumen/ml)
  • Mit PTFE-Stopfen
  • Mit NS-Fassung und PE-Stopfen
  • Mit Gewindearretierung
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
50 ml
Borosilikatglas
2/Packung
Polyethylen
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Konische Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit PTFE-Stopfen, Skala > Kapazität: 50 ml