Learn More
Micronova™ Slimline™ Rollwagensystem für Reinräume - Auswringer
Ein langlebiges Rollwagensystem für zwei oder drei Eimer mit einem elektropolierten Edelstahlrahmen, optionalem Auswringbalken und drei Grip-It-Haltern für die einfache Aufbewahrung und den Austausch von Stielen und Moppköpfen. Die Systeme werden standardmäßig mit farbkodierten 22,7 l (6 gal.)-Eimern aus Polypropylen geliefert.
Marca: Micronova™ C3A-03
Descripción
- Modularer Wagen aus elektropoliertem Edelstahl ,mit zwei oder drei Bechern erhältlich
- Bei Verwendung mit drei Bechern gewährleistet das System eine korrekte Desinfektion, Spülung und Entleerung bei steriler und pharmazeutischer Verarbeitung.
- Drei Griffhalter an der Wagenrückseite ermöglichen einen einfachen Austausch und die Aufbewahrung von Griffen und zusätzlichen Moppköpfen.
- Der (gesondert erhältliche) Becherunterteiler bildet eine undurchlässige Barriere zwischen Desinfektionsmittel und Behälter und sorgt so für die Integrität des Desinfektionsmittels.
- Ein optionaler Auswringer und Drahtkorb sowie Ersatzbecher sind gesondert erhältlich.
Especificaciones
Auswringer und Rahmen für Eimer | |
Autoklavierbar | |
SlimLine Rollwagen, Zwei- und Dreieimersystem | |
19,1 cm | |
28 cm | |
50,8 cm |
Edelstahl | |
Zur Reinigung von Wänden, Böden und Decken | |
7,5 in. | |
11 in. | |
20 in. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
041101-000 | Konformitätserklärung | 04/01/2024 | C3A-03 |
035041-000 | Konformitätsbescheinigung | 13/02/2023 | C3A-03 |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.